4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR59834-1G
OR59834-5G
APOSOR59834-1GEA
741
DKK
APOSOR59834-1G
APOSOR59834-5G
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Formel:
C₁₂H₈ClNO Molekylvægt: 217.66 g/mol Smeltepunkt: 107…109 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006431 CAS-nummer: 14548-48-2 |