3-Chlorbenzonitril 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5983-100G OR5983-25G
APOSOR5983-100GEA 985 DKK
APOSOR5983-100G APOSOR5983-25G
3-Chlorbenzonitril 99%
3-Chlorbenzonitril
Formel: C₇H₄ClN
Kogepunkt: 94 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 39…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001798
CAS-nummer: 766-84-7