Methyl-3-cyanobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Methyl 3-cyanobenzoate
OR59829-1G
OR59829-5G
APOSOR59829-1GEA
459
DKK
APOSOR59829-1G
APOSOR59829-5G
Methyl-3-cyanobenzoate
Methyl-3-cyanobenzoate
Formel:
C₉H₇NO₂ Smeltepunkt: 58…60 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00220156 CAS-nummer: 13531-48-1 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |