Chroman-6-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59826-1G OR59826-250MG
APOSOR59826-1GEA 3280 DKK
APOSOR59826-1G APOSOR59826-250MG
Chroman-6-carboxylic acid
Chroman-6-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Smeltepunkt: 147…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08146590
CAS-nummer: 103203-84-5