2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,7-Dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
OR5982-25G OR5982-100G
APOSOR5982-25GEA 251 DKK
APOSOR5982-25G APOSOR5982-100G
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Formel: C₁₅H₁₂Br₂
Smeltepunkt: 180…181 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00099471
CAS-nummer: 28320-32-3