2-Amino-4,5-dichloropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR59818-1G OR59818-250MG OR59818-5G
APOSOR59818-1GEA 218 DKK
APOSOR59818-1G APOSOR59818-250MG APOSOR59818-5G
2-Amino-4,5-dichloropyridine
2-Amino-4,5-dichloropyridine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07437842
CAS-nummer: 188577-68-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III