4-Brom-2-methoxybenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR59811-1G OR59811-5G OR59811-100G
APOSOR59811-1GEA 164 DKK
APOSOR59811-1G APOSOR59811-5G APOSOR59811-100G
4-Brom-2-methoxybenzoesyre
4-Brom-2-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₇BrO₃
Molekylvægt: 231.05 g/mol
Smeltepunkt: 155…159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07780665
CAS-nummer: 72135-36-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III