2-(Methylthio)pyrimidin-4-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59797-100MG OR59797-1G
APOSOR59797-100MGEA 164 DKK
APOSOR59797-100MG APOSOR59797-1G
2-(Methylthio)pyrimidin-4-amine
2-(Methylthio)pyrimidin-4-amine
Formel: C₅H₇N₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091098
CAS-nummer: 2183-66-6