3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Iodoisonicotinic acid, 3-Iodopyridine-4-carboxylic acid
OR59795-1G OR59795-5G OR59795-250MG
APOSOR59795-1GEA 1370 DKK
APOSOR59795-1G APOSOR59795-5G APOSOR59795-250MG
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Formel: C₆H₄INO₂
Smeltepunkt: 241…243 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646072
CAS-nummer: 57842-10-1