Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5979-1G OR5979-5G
APOSOR5979-1GEA 110 DKK
APOSOR5979-1G APOSOR5979-5G
Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₁NO₆S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01570165
CAS-nummer: 106820-63-7