Methyl2-hydroxy-5-nitronicotinat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59785-1G OR59785-5G
APOSOR59785-1GEA 710 DKK
APOSOR59785-1G APOSOR59785-5G
Methyl2-hydroxy-5-nitronicotinat 98%
Methyl2-hydroxy-5-nitronicotinat
Formel: C₇H₆N₂O₅
Smeltepunkt: 250…254 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07783889
CAS-nummer: 856579-28-7