Chloromethanesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5975-5G OR5975-1G
APOSOR5975-5GEA 752 DKK
APOSOR5975-5G APOSOR5975-1G
Chloromethanesulphonyl chloride 95%
Chloromethanesulphonyl chloride
Formel: CH₂Cl₂O₂S
Kogepunkt: 175 °C
Massefylde: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014727
CAS-nummer: 3518-65-8
EINECS: 222-526-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II