(2,4-Dinitrophenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR5974-25G
OR5974-5G
APOSOR5974-25GEA
1590
DKK
APOSOR5974-25G
APOSOR5974-5G
(2,4-Dinitrophenyl)eddikesyre 98%
(2,4-Dinitrophenyl)eddikesyre
Formel:
(C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH Smeltepunkt: 171…174 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007227 CAS-nummer: 643-43-6 EINECS: 211-398-2 |