1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5959-1G OR5959-100G
APOSOR5959-1GEA 0 DKK
APOSOR5959-1G APOSOR5959-100G
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₃NO₃
Smeltepunkt: 180…184 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023706
CAS-nummer: 25503-90-6
EINECS: 247-049-6