2,5-Dimethoxykanelsyre 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5958-25G OR5958-5G
APOSOR5958-25GEA 515 DKK
APOSOR5958-25G APOSOR5958-5G
2,5-Dimethoxykanelsyre 99+%
2,5-Dimethoxykanelsyre
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Smeltepunkt: 148…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004378
CAS-nummer: 10538-51-9