1-tert-Butyl-4-ethynylbenzen 97%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene

OR5953-25G OR5953-5G OR5953-1G
APOSOR5953-25GEA 985 DKK
APOSOR5953-25G APOSOR5953-5G APOSOR5953-1G
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzen 97%
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzen
Formel: C₁₂H₁₄
Kogepunkt: 70 °C/2mmHg
Massefylde: 0,877 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190197
CAS-nummer: 772-38-3
UN nummer: 3082
ADR: 9+EHS,III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR