5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5951-1G OR5951-250MG OR5951-5G
APOSOR5951-1GEA 393 DKK
APOSOR5951-1G APOSOR5951-250MG APOSOR5951-5G
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₆O₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01680229
CAS-nummer: 19156-50-4