2-Amino-p-cresol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-4-hydroxytoluene, 1-Amino-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Amino-4-methylphenol, 2-Hydroxy-5-methylaniline
OR59481-25G OR59481-100G
APOSOR59481-25GEA 164 DKK
APOSOR59481-25G APOSOR59481-100G
2-Amino-p-cresol 97%
2-Amino-p-cresol
Formel: C₇H₉NO
Molekylvægt: 123.15 g/mol
Kogepunkt: 259
Smeltepunkt: 133…138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007699
CAS-nummer: 95-84-1
EINECS: 202-457-3