Methyl-3,3-dimethoxypropionate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3,3-dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-dimethoxypropionate
OR59480-25G OR59480-100G
APOSOR59480-25GEA 164 DKK
APOSOR59480-25G APOSOR59480-100G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 98%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Formel: C₆H₁₂O₄
Molekylvægt: 148.16 g/mol
Kogepunkt: 76…77 °C/20mmHg
Massefylde: 1.045 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010650
CAS-nummer: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0