5-Nitro-8-quinolinol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5948-100G OR5948-25G
APOSOR5948-100GEA 872 DKK
APOSOR5948-100G APOSOR5948-25G
5-Nitro-8-quinolinol 98%
5-Nitro-8-quinolinol
Formel: C₉H₆N₂O₃
Smeltepunkt: 181…183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006791
CAS-nummer: 4008-48-4
EINECS: 223-662-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III