Dinatrium naphthalen-1,5-disulphonat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Disodium 1,5-Naphthalenedisulphonate hydrate, Naphthalene-1,5-disulphonic acid disodium salt, 1,5-Naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Disodium 1,5-naphthalenedisulphonate, Sodium 1,5-naphthalenedisulphonate dibasic
OR59475-250G OR59475-50G
APOSOR59475-250GEA 763 DKK
APOSOR59475-250G APOSOR59475-50G
Dinatrium naphthalen-1,5-disulphonat 98%
Dinatrium naphthalen-1,5-disulphonat
Formel: C₁₀H₆Na₂O₆S₂
Molekylvægt: 332.27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064178
CAS-nummer: 1655-29-4
EINECS: 216-732-0