2-Chlor-3-formylpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59474-5G OR59474-10G OR59474-1G OR59474-25G
APOSOR59474-5GEA 164 DKK
APOSOR59474-5G APOSOR59474-10G APOSOR59474-1G APOSOR59474-25G
2-Chlor-3-formylpyridin
2-Chlor-3-formylpyridin
Formel: C₆H₄ClNO
Smeltepunkt: 46…54 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01315308
CAS-nummer: 36404-88-3