2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine hydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59471-1G OR59471-250MG OR59471-500MG
APOSOR59471-1GEA 0 DKK
APOSOR59471-1G APOSOR59471-250MG APOSOR59471-500MG
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine hydrobromide
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine hydrobromide
Formel: C₆H₈Br₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 443956-55-6