Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Methyl 5-chloropyrazine-2-carboxylate
OR59463-100G
OR59463-25G
OR59463-5G
APOSOR59463-100GEA
2730
DKK
APOSOR59463-100G
APOSOR59463-25G
APOSOR59463-5G
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Kogepunkt: 76…78 °C/1mmHg Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01632102 CAS-nummer: 33332-25-1 |