Methyl2-furoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5946-100G OR5946-25G OR5946-500G
APOSOR5946-100GEA 183 DKK
APOSOR5946-100G APOSOR5946-25G APOSOR5946-500G
Methyl2-furoat
Methyl2-furoat
Formel: C₆H₆O₃
Kogepunkt: 181 °C
Massefylde: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003236
CAS-nummer: 611-13-2
EINECS: 210-254-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III