1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59457-1G OR59457-25G OR59457-5G
APOSOR59457-1GEA 502 DKK
APOSOR59457-1G APOSOR59457-25G APOSOR59457-5G
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene 95%
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene
Formel: C₆H₂Br₂I₂
Smeltepunkt: 167 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00082898
CAS-nummer: 63262-06-6