2-Methyl-4-nitrobenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59451-5G OR59451-25G OR59451-100G
APOSOR59451-5GEA 164 DKK
APOSOR59451-5G APOSOR59451-25G APOSOR59451-100G
2-Methyl-4-nitrobenzoesyre
2-Methyl-4-nitrobenzoesyre
Formel: C₈H₇NO₄
Smeltepunkt: 150…155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00210697
CAS-nummer: 1975-51-5
EINECS: 217-828-5