2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59450-10G OR59450-1G
APOSOR59450-10GEA 3230 DKK
APOSOR59450-10G APOSOR59450-1G
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
Formel: C₁₀H₁₃BrN₂
Kogepunkt: 110…112 °C/0,1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07772823
CAS-nummer: 24255-97-8