5-Bromo-2-methylpyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59447-5G OR59447-25G OR59447-100G
APOSOR59447-5GEA 186 DKK
APOSOR59447-5G APOSOR59447-25G APOSOR59447-100G
5-Bromo-2-methylpyrimidine
5-Bromo-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂
Molekylvægt: 173.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375143
CAS-nummer: 7752-78-5