4-Nitro-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59445-100G OR59445-25G OR59445-500G
APOSOR59445-100GEA 458 DKK
APOSOR59445-100G APOSOR59445-25G APOSOR59445-500G
4-Nitro-1H-pyrazole 98%
4-Nitro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃N₃O₂
Kogepunkt: 323 °C
Smeltepunkt: 160…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159626
CAS-nummer: 2075-46-9