3-Methoxyanthranilsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-m-anisic acid, 3-Methoxyanthranilic acid, o-Anisidine-6-carboxylic acid, 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
OR59444-10G OR59444-1G OR59444-5G
APOSOR59444-10GEA 371 DKK
APOSOR59444-10G APOSOR59444-1G APOSOR59444-5G
3-Methoxyanthranilsyre
3-Methoxyanthranilsyre
Formel: C₈H₉NO₃
Molekylvægt: 167.16 g/mol
Smeltepunkt: 169…172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075178
CAS-nummer: 3177-80-8