2,3-Dichlorphenylhydraziniumchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5943-100G OR5943-25G OR5943-5G
APOSOR5943-100GEA 1850 DKK
APOSOR5943-100G APOSOR5943-25G APOSOR5943-5G
2,3-Dichlorphenylhydraziniumchlorid 97%
2,3-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₇Cl₃N₂
Smeltepunkt: ca 204 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052265
CAS-nummer: 21938-47-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III