2-Brom-5-nitroanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59426-25G OR59426-5G OR59426-100G
APOSOR59426-25GEA 339 DKK
APOSOR59426-25G APOSOR59426-5G APOSOR59426-100G
2-Brom-5-nitroanilin 98%
2-Brom-5-nitroanilin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Smeltepunkt: 137…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051578
CAS-nummer: 10403-47-1
EINECS: 233-874-9