4'-Brom-2'-hydroxyacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59425-1G OR59425-5G
APOSOR59425-1GEA 164 DKK
APOSOR59425-1G APOSOR59425-5G
4'-Brom-2'-hydroxyacetophenon 98%
4'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03428533
CAS-nummer: 30186-18-6