3'-Bromo-4'-morpholinoacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR59418-1G OR59418-250MG
APOSOR59418-1GEA 1210 DKK
APOSOR59418-1G APOSOR59418-250MG
3'-Bromo-4'-morpholinoacetophenone
3'-Bromo-4'-morpholinoacetophenone
Formel: C₁₂H₁₄BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878364
CAS-nummer: 957066-05-6