1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59413-1G OR59413-25G OR59413-5G
APOSOR59413-1GEA 546 DKK
APOSOR59413-1G APOSOR59413-25G APOSOR59413-5G
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₃NO₂S
Kogepunkt: 92…96 °C/0,04mmHg
Smeltepunkt: 154…156 °C
Massefylde: 1,2077 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01055979
CAS-nummer: 5033-22-7