6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloro-1-methylindole-2-boronic acid
OR59404-1G OR59404-250MG OR59404-100MG
APOSOR59404-1GEA 4480 DKK
APOSOR59404-1G APOSOR59404-250MG APOSOR59404-100MG
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid 96%
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid
Formel: C₉H₉BClNO₂
Molekylvægt: 209.44 g/mol
Smeltepunkt: 118…120 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09878352
CAS-nummer: 957066-11-4