4-Chloro-N,N-diisopropylbenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59402-1G OR59402-25G OR59402-5G
APOSOR59402-1GEA 546 DKK
APOSOR59402-1G APOSOR59402-25G APOSOR59402-5G
4-Chloro-N,N-diisopropylbenzamide
4-Chloro-N,N-diisopropylbenzamide
Formel: C₁₃H₁₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00032340
CAS-nummer: 79606-45-4