N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR59400-1G OR59400-5G
APOSOR59400-1GEA 546 DKK
APOSOR59400-1G APOSOR59400-5G
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzenesulphonamide
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₁₅H₁₇NO₃S
Molekylvægt: 291.365 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08070819
CAS-nummer: 915916-89-1