3,4-Dihydroxybenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
OR5940-100G OR5940-25G OR5940-10G OR5940-500G
APOSOR5940-100GEA 230 DKK
APOSOR5940-100G APOSOR5940-25G APOSOR5940-10G APOSOR5940-500G
3,4-Dihydroxybenzaldehyd
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
Smeltepunkt: 150…157 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003370
CAS-nummer: 139-85-5
EINECS: 205-377-7