4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-(4-Bromo-3-chloro-2-methylphenyl)acetamide
OR59398-1G OR59398-5G
APOSOR59398-1GEA 230 DKK
APOSOR59398-1G APOSOR59398-5G
4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
Formel: C₉H₉BrClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059123
CAS-nummer: 125328-80-5