Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59396-1G OR59396-5G
APOSOR59396-1GEA 218 DKK
APOSOR59396-1G APOSOR59396-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 244…247 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834781
CAS-nummer: 648423-85-2