2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59394-1G OR59394-5G
APOSOR59394-1GEA 985 DKK
APOSOR59394-1G APOSOR59394-5G
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
Formel: C₈H₁₀ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864953
CAS-nummer: 1000339-30-9