4-Nitrobenzamidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR59393-1G
OR59393-250MG
APOSOR59393-1GEA
186
DKK
APOSOR59393-1G
APOSOR59393-250MG
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
Formel:
C₇H₇N₃O₂ Molekylvægt: 201.61 g/mol Smeltepunkt: 286…288 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00278833 CAS-nummer: 15723-90-7 |