1-(3-Chlorphenyl)pyrrolidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR59390-1G OR59390-5G
APOSOR59390-1GEA 933 DKK
APOSOR59390-1G APOSOR59390-5G
1-(3-Chlorphenyl)pyrrolidin
1-(3-Chlorphenyl)pyrrolidin
Formel: C₁₀H₁₂ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878398
CAS-nummer: 88154-24-9