1-(3-Chloro-4-methylphenyl)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR59388-1G OR59388-5G
APOSOR59388-1GEA 985 DKK
APOSOR59388-1G APOSOR59388-5G
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)piperidine
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)piperidine
Formel: C₁₂H₁₆ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878387
CAS-nummer: 1000339-31-0