6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59375-1G OR59375-5G
APOSOR59375-1GEA 712 DKK
APOSOR59375-1G APOSOR59375-5G
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
Formel: C₇H₁₀ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09756956
CAS-nummer: 945896-32-2