4-Brombenzamidin, HCl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59369-1G OR59369-5G
APOSOR59369-1GEA 393 DKK
APOSOR59369-1G APOSOR59369-5G
4-Brombenzamidin, HCl 98%
4-Brombenzamidin, HCl
Formel: C₇H₈BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464967
CAS-nummer: 55368-42-8