1-Acetyl-5-nitro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59368-1G OR59368-5G
APOSOR59368-1GEA 186 DKK
APOSOR59368-1G APOSOR59368-5G
1-Acetyl-5-nitro-1H-indazole
1-Acetyl-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₉H₇N₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261292
CAS-nummer: 13436-55-0