1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59367-1G OR59367-250MG
APOSOR59367-1GEA 1320 DKK
APOSOR59367-1G APOSOR59367-250MG
1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
Formel: C₉H₇ClN₂O
Smeltepunkt: 90…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878373
CAS-nummer: 708-40-7